AuftragsverfolgungKontakt
Salzsäure 3 mol/l (3 N) | Avantor
Salzsäure 3 mol/l (3 N)
Glasflasche, 1 L
Katalognr. REGEH23001
Reizend
Anbieter:   REAGECON
Salzsäure 3 mol/l (3 N)
Katalognr. REGEH23001
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  7647-01-0
Salzsäure 3 mol/l (3 N)
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  7647-01-0
Preis
SFr. 60.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS Nummer:7647-01-0
  • Formel:HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00011324
  • Molekulargewicht:36.46 g/mol
  • Dichte:1,06 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Technische Daten