Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Katalognr. REGEKOH20501
Anbieter: REAGECON
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:56.11 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
:GHS05
CAS-Nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-Nummer:MFCD00003553