ContactUsLinkComponent
Ammonium-Standardlösung, 1.000 mg/l NH4 in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Ammonium-Standardlösung, 1.000 mg/l NH4 in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Catalog # 713-4073
Supplier:  WTW
CAS Number:  
Ammonium-Standardlösung, 1.000 mg/l NH4 in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Catalog # 713-4073
Supplier:  WTW
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Farbe:
    Farblos
  • Bezeichnung:
    Ammonium-Standardlösung
  • Solubility:
    Soluble in water
  • Physical form:
    Liquid
  • pH-Bereich:
    0,5