ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® Ultra, Digitale Stabthermometer
VWR® Traceable® Ultra, Digitale Stabthermometer
Codice catalogo 620-1665
Nome del fornitore:  VWR Collection
undefined
VWR® Traceable® Ultra, Digitale Stabthermometer
Codice catalogo 620-1665
Nome del fornitore:  VWR Collection
Specifiche
  • Ø:
    38 mm
  • Messbereich:
    –50…+300 °C
  • Auflösung:
    0,1 °C
  • Gewicht:
    32 g
  • Genauigkeit:
    ±0,4 °C
  • VE:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Diese Stabthermometer sind ideal für den Einsatz bei Bodenuntersuchungen, sowie in Küvetten, Reagenzgläsern, Lebensmitteln, Inkubatoren, biomedizinischen Reagenzien und Petroleumkohlenwasserstoffen geeignet.
  • Leicht ablesbar
  • Große, helle LCD-Anzeige
Edelstahlfühler (Lר: 120×4,8 mm).
Certifications: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Delivery: Supplied with protective case, silver-oxide battery and certificate of calibration.