AuftragsverfolgungKontakt
Digital pocket timer/stopwatch | Avantor
Digital pocket timer/stopwatch
Timer/Stoppuhr/Uhr mit LCD, Rückseite magnetisch, wegklappbarer Ständer und Federklemme, Schwarz, 71×25×61 mm
Katalognr. HEATHS24490D
Anbieter:   HEATHROW
Digital pocket timer/stopwatch
Katalognr. HEATHS24490D
Anbieter:  HEATHROW
Digital pocket timer/stopwatch
Digital pocket timer/stopwatch
Timer/Stoppuhr/Uhr mit LCD, Rückseite magnetisch, wegklappbarer Ständer und Federklemme, Schwarz, 71×25×61 mm
Preis
SFr. 52.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Four independent timing channels with visual and audible alarms.
  • Simply move the program switch to use as a stopwatch, a countdown timer (up to 100 hours), or a clock
  • Timing capacity: 100 hours
  • Resolution: ¹/₁₀₀ seconds
  • Count direction: up/down
 : Includes spring clip and magnetic back.
Technische Daten
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Timer/Stoppuhr/Uhr mit LCD, Rückseite magnetisch, wegklappbarer Ständer und Federklemme
  • B×T×H:
    71×25×61 mm