UV/Vis-Spektralphotometer, Ultrospec™ 7000
634-0885
: BIOCHROM
- Modell:7000
- Extinktionsbereich:−4 - 4 A
- Detektor:Silizium-Doppel-Photodioden
- Lichtquelle:Gepulste Xenonlampe
- Bezeichnung:UV/Vis-Spektralphotometer mit integrierter Software und Bluetooth®
- Seq:003
- B×T×H:533×457×330 mm
- Wellenlängenbereich:190 - 1100 nm
- Wellenlängengenauigkeit:±0,5 nm
- RMS noise:< 0,0002 A @ 500 nm
- Absorptionsgenauigkeit:±0,002 A
- Optisches System:Monochromator
- Spektrale Bandbreite:2 nm
- Streulicht:<0,05 % T @ 220 nm using NaI and 340 nm using NaNO₂
- Wellenlängen-Wiederholbarkeit:±0,1 nm
- Gewicht:18 kg
- VE:1
Die Ultrospec™ 7000 sind Doppelstrahl-UV/Vis-Spektralphotometer. Software für Wellenlängenscans, feste Wellenlänge, Standardkurven, Kinetik und vorgespeicherte biowissenschaftliche Methoden sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- Farb-Touchscreen mit klarer und einfacher Menüführung bei eigenständigen Modellen
- Gleichungseditor-Software für benutzerdefinierte Berechnungen auf gemessene Daten
- Analytisches Instrument für mehrere Benutzer mit sicherer Anmeldung zum Schutz von Methoden
: Für weitere Informationen über die vollständige Palette an Zubehör, einschließlich der Datrys™ Softwareoptionen für PC-gesteuerte Modelle, wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.