Cobalt-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Cobalt-Test, 10-30-100-300-1000 mg/l Co, Thiocyanat, MQ, 100 Tests
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
- Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
- Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
- Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
- Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Dokumente
msds_110002
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Technische Daten
- Chemische Methode:Thiocyanat
- VE:100 Tests
- Bezeichnung:Cobalt-Test
- Typ:MQ
- Messbereich:10-30-100-300-1000 mg/l Co
- Cat. No.:1.10002.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100