AuftragsverfolgungKontakt
QUANTOFIX® Teststreifen, Calcium | Avantor
QUANTOFIX® Teststreifen, Calcium
QUANTOFIX® Ascorbinsäure, 0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000 - mg/L - Vitamin C; 25 - 1000 - mg/L - Vitamin C, Reduktionsmethode, 44×123×43 mm (packaging), 100 Tests, 100 Tests
QUANTOFIX® Teststreifen, Calcium
Katalognr. 705-0315
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
CAS Nummer:  
QUANTOFIX® Teststreifen, Calcium
QUANTOFIX® Teststreifen, Calcium
QUANTOFIX® Ascorbinsäure, 0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000 - mg/L - Vitamin C; 25 - 1000 - mg/L - Vitamin C, Reduktionsmethode, 44×123×43 mm (packaging), 100 Tests, 100 Tests
CAS Nummer:  
Preis
64.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
QUANTOFIX® Teststreifen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Die Farbe des Reaktionspads ändert sich je nach Konzentration eines Analyten in der Probe. Die Auswertung erfolgt in der Regel visuell durch Vergleich der Reaktionsfarbe mit einer mehrstufigen Farbskala. Die Teststreifen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt, eine Wartung oder Kalibrierung ist nicht erforderlich.
  • Resultate in Sekunden: Einfach eintauchen, warten und von der mehrstufigen Farbskala ablesen Immer gebrauchsfertig: Kein Zubehör zur Auswertung notwendig Sichere Resultate: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Die Teststreifen ermöglichen die schnelle und einfache Bestimmung von Kalzium in Lösungen. Sie werden mit allen notwendigen Reagenzien geliefert, sodass die Messung sofort gestartet werden kann. Innerhalb einer Minute liegen zuverlässige Ergebnisse vor. Calcium ist ein wichtiger Nährstoff und wird daher in Lebensmitteln getestet. Es ist für den Aufbau der menschlichen Knochen unerlässlich. Ein Mangel an Calcium in der täglichen Ernährung kann zu Osteoporose führen. Die empfohlene Zufuhr beträgt etwa 1000 mg/Tag. In Verbindung mit Magnesium ist Calcium für die Wasserhärte verantwortlich.
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Reduktionsmethode
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    QUANTOFIX® Ascorbinsäure
  • Abmessungen:
    44×123×43 mm (packaging)
  • Tests pro Kit:
    100 Tests
  • Messbereich:
    0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000 - mg/L - Vitamin C; 25 - 1000 - mg/L - Vitamin C
  • Cat. No.:
    705-0315
  • Haltbarkeit (Monate):
    30 (aus der Produktion)
  • Platform:
    Semi-quantitative test strips
  • Inhalt:
    100 Teststreifen in einer Röhre, mit Gebrauchsanweisung
  • Instrument:
    QUANTOFIX Relax
  • Parameter:
    Alle Reagentien enthalten
  • Method:
    Ascorbinsäure - Phosphormolybdänblau (gelb → grün-blau)
  • Konformität:
    Keine gefährliche Materialien
  • Gewicht:
    42 g