Schnelltests, Nickel-Test, MQuant®, Supelco®
1.14420.0001
: Merck
:
- Chemische Methode:Dimethylglyoxim
- VE:125 Tests
- Bezeichnung:Nickel-Test
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Typ:MCC
- Messbereich:0,02-0,04-0,07-0,1-0,15-0,2-0,3-0,4-0,5 mg/l Ni
Schnelltests, visueller Farbvergleich
- Ergebnisse in ungefähr 5 Minuten
- Einfach zu bedienen
- Anwendungsorientierte Messbereiche
- Portabel
- Eine Auswahl an preisgünstigen Nachfüllpackungen (NP) ist erhältlich
MQuant® mit Farbkartenkomparator:
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® (MTC) Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/L). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
: Alle Testsätze enthalten die notwendigen Reagenzien, Reaktionsküvetten, eine Farbvergleichskarte und eine ausführliche Bedienungsanleitung.