Celite® Hyflo® Super Cel, Filterhilfsmittel
Catalog # ROTH0003.1
Supplier: Roth Carl
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:2,5 kg
- Seq:4076
Specifications
About this item
:
Boiling Pt:2200 °C (1013 hPa)
Melting Pt:1710 °C
Density:2,3 g/cm³ (20 °C)
:GHS08
CAS Number:68855-54-9
MDL Number:MFCD00132803