AuftragsverfolgungKontakt
Tablett für Probenflaschen | Avantor
Tablett für Probenflaschen
300×355×42 mm
Katalognr. 216-1420
Anbieter:   KARTELL
Tablett für Probenflaschen
Katalognr. 216-1420
Anbieter:  KARTELL
Tablett für Probenflaschen
Tablett für Probenflaschen
300×355×42 mm
Preis
SFr. 85.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PVC, weiß.
  • Für Probenflaschen mit einem Durchmesser von maximal 22 mm
  • Ideal für 7-ml-Bijou-Flaschen
  • Kapazität: 9 Reihen, maximal 14 Flaschen/Reihe
Stabiles Tablett zur Lagerung; als Einsatz für Schubladen oder Schalen geeignet.
Technische Daten
  • B×T×H:
    300×355×42 mm