Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
2-Chloropyridine
2-Chlorpyridin
2-Chlorpyridin
EHERC11503700
:
EHRENSTORFER
:
2-Chlorpyridin
EHERC11503700
:
EHRENSTORFER
:
Packung:
Glass bottle for solids
VE:
0,25 g
Seq:
3029
:
:
113.55 g/mol
:
166 °C (1013 hPa)
:
–46 °C
:
1.205 g/cm³ (20 °C)
:
Raumtemperatur
:
203-646-3
:
2822
:
6.1,II
:
109-09-1
:
C₅H₄ClN
:
MFCD00006228