Silbernitrat
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
- CAS Nummer:7761-88-8
- Formel:AgNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00003414
- Molekulargewicht:169.87 g/mol
- Merck-Index:12,08661
- Siedepunkt:444 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:210 °C
- Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-853-9
- UN:1493
- ADR:5.1,II
- ERREICHEN:01-2119513705-43
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
- CAS Nummer:7761-88-8
- Formel:AgNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00003414
- Molekulargewicht:169.87 g/mol
- Merck-Index:12,08661
- Siedepunkt:444 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:210 °C
- Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-853-9
- UN:1493
- ADR:5.1,II
- ERREICHEN:01-2119513705-43
Product Family Options
Produktinformationen
- VEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource