Silberchlorid ≥99%, TECHNICAL
Glasflasche, 25 g
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7783-90-6
- Formel:AgCl
- MDL-Nummer:MFCD00003399
- Molekulargewicht:143.32 g/mol
- Merck-Index:13,08582
- Siedepunkt:1554 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:455 °C
- Dichte:5,56 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-033-3
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerP20_VWRC21553.137_SPEC_DE.pdf spec_VWRC21553.137 spec_VWRC21553.137
Produktspezifikation
SDS_DE_CH_VWRC21553 SDS_DE_CH_VWRC21553.pdf sds_VWRC21553
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:Min. 99 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:25 g