Antimon(III)chlorid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Katalognr. 40372.04
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:2 g
- Seq:3107
Technische Daten
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:10025-91-9
:
Formel:SbCl₃
MDL-Nummer:MFCD00011212
:228.12 g/mol
Merck-Index:14,707
Siedepunkt:223.5 °C
Schmelzender Platingehalt:73.4 °C
Dichte:3.14
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:233-047-2
UN:1733
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07
:GHS09