AuftragsverfolgungKontakt
ortho-Borsäure ≥99% | Avantor
ortho-Borsäure ≥99%
ortho-Borsäure ≥99%
Zertifikate
ortho-Borsäure ≥99%
3 Varianten
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Flash Point: None Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,1336 MDL No.: MFCD00011337
Synonyme:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS Nummer:10043-35-3
  • Formel:B(OH)₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011337
  • Molekulargewicht:61.83 g/mol
  • Merck-Index:14,1336
  • Siedepunkt:185 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 185 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,435
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:233-139-2
  • ERREICHEN:01-2119486683-25
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen