Accucore™ Kits
Accucore™ Kits ermöglichen die Validierung der Reproduzierbarkeit von Accucore™ HPLC-Säulen oder die Überprüfung, welche Accucore™ HPLC-Säule die beste Trennung bietet.
Accucore™ validation kit: Validate the reproducibility of Accucore™ HPLC columns.
Accucore™ narrow selectivity kit: Verify which Accucore™ HPLC column offers the best separation over a narrow selectivity range.
Accucore™ wide selectivity kit: Verify which Accucore™ HPLC column offers the best separation over a wide selectivity range.
Accucore™ polar selectivity kit: Verify which Accucore™ HPLC column offers the best separation for polar analytes.
: The Accucore™ validation kit contains three Accucore™ C18 columns. The Accucore™ narrow selectivity kit contains one each of Accucore™ C18, RP-MS and aQ columns. The Accucore™ wide selectivity kit contains one each of Accucore™ C18, Phenyl-Hexyl and PFP columns. The Accucore™ polar selectivity kit contains one each of Accucore™ aQ, PFP and HILIC columns.
Accucore™ Kits ermöglichen die Validierung der Reproduzierbarkeit von Accucore™ HPLC-Säulen oder die Überprüfung, welche Accucore™ HPLC-Säule die beste Trennung bietet.
Accucore™ validation kit: Validate the reproducibility of Accucore™ HPLC columns.
Accucore™ narrow selectivity kit: Verify which Accucore™ HPLC column offers the best separation over a narrow selectivity range.
Accucore™ wide selectivity kit: Verify which Accucore™ HPLC column offers the best separation over a wide selectivity range.
Accucore™ polar selectivity kit: Verify which Accucore™ HPLC column offers the best separation for polar analytes.
: The Accucore™ validation kit contains three Accucore™ C18 columns. The Accucore™ narrow selectivity kit contains one each of Accucore™ C18, RP-MS and aQ columns. The Accucore™ wide selectivity kit contains one each of Accucore™ C18, Phenyl-Hexyl and PFP columns. The Accucore™ polar selectivity kit contains one each of Accucore™ aQ, PFP and HILIC columns.
Product Family Options
Accucore™ Validierungskit
- BezeichnungPartikelgrößeØ int.Länge
- Validation kit2,6 µm2,10 mm50 mm1 * 3 STSFr. 2’770.00
- Validation kit2,6 µm2,10 mm100 mm1 * 3 STSFr. 3’120.00
- Validation kit2,6 µm2,10 mm150 mm1 * 3 STSFr. 3’580.00
Accucore™ Kit mit ähnlichen Selektivitäten
- BezeichnungPartikelgrößeØ int.Länge
- Narrow selectivity kit2,6 µm2,10 mm50 mm1 * 3 STSFr. 2’850.00
Accucore™ Kit mit sehr verschiedenen Selektivitäten
- BezeichnungPartikelgrößeØ int.Länge
Accucore™ Kit für polare Selektivität
- BezeichnungPartikelgrößeØ int.Länge
- Polar selectivity kit2,6 µm2,10 mm100 mm1 * 3 STSFr. 3’120.00
- Polar selectivity kit2,6 µm2,10 mm150 mm1 * 3 STSFr. 3’860.00