ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, (S)-(-)-Nicotin 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Organischer Referenzstandard, (S)-(-)-Nicotin 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # N5511-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Organischer Referenzstandard, (S)-(-)-Nicotin 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # N5511-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    1,0 mg/ml
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • Normen:
    Analytical standard, for drug analysis
  • CAS Nr.:
    54-11-5
  • Bezeichnung:
    (S)-(-)-Nicotin 1,000 µg/ml in Methanol
  • Lagerbedingungen:
    2…8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00006369
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ200
  • Molecular weight:
    162,23
  • Flammpunkt:
    9,7 °C
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311