ContactUsLinkComponent
Schwefelsäure (Konzentrat) 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Ionenchromatographie, Supelco®
Schwefelsäure (Konzentrat) 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Ionenchromatographie, Supelco®
Catalog # 68279-1L
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Schwefelsäure (Konzentrat) 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Ionenchromatographie, Supelco®
Catalog # 68279-1L
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :98.08 g/mol
Density:1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
UN:2796
ADR:8,II
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
EINECS:231-639-5
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589