AuftragsverfolgungKontakt
4'-Ethoxyacetanilid
4'-Ethoxyacetanilid
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. MOLEM40197688
Marketsource
Anbieter:   Molekula
4'-Ethoxyacetanilid
Katalognr. MOLEM40197688
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  62-44-2
4'-Ethoxyacetanilid
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  62-44-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
  • CAS Nummer:62-44-2
  • Formel:C₁₀H₁₃NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009094
  • Molekulargewicht:179.22 g/mol
  • EINECS:200-533-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g