AuftragsverfolgungKontakt
Isonicotinaldehydoxim | Avantor
Isonicotinaldehydoxim
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE55953844-100G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Isonicotinaldehydoxim
Katalognr. MOLE55953844-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  696-54-8
Isonicotinaldehydoxim
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  696-54-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Pyridine-4-carboxaldoxime
  • CAS Nummer:696-54-8
  • Formel:C₆H₆N₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00006446
  • Molekulargewicht:122.13 g/mol
  • EINECS:211-796-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.