Isonicotinaldehydoxim
50 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Pyridine-4-carboxaldoxime
- CAS Nummer:696-54-8
- Formel:C₆H₆N₂O
- MDL-Nummer:MFCD00006446
- Molekulargewicht:122.13 g/mol
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:211-796-6
Dokumente
msds_820714
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:10 g/l (20 °C)
- Melting Point:130 - 133 °C
- Molar Mass:122.12 g/mol
- Bulk Density:610 kg/m3
- Vapor Pressure:- 0.01 hPa (50 °C)
- Flash Point:110 °C DIN 51758
- pH:6.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Technische Daten
- VE:50 g