AuftragsverfolgungKontakt
2-Methyl-2-thiazolin
2-Methyl-2-thiazolin
Glasflasche, 10 ml
Katalognr. 8.14232.0010
Anbieter:   Merck
2-Methyl-2-thiazolin
Katalognr. 8.14232.0010
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  2346-00-1
2-Methyl-2-thiazolin
Glasflasche, 10 ml
CAS Nummer:  2346-00-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Methyl-4,5-dihydrothiazole
  • CAS Nummer:2346-00-1
  • Formel:C₄H₇NS
  • MDL-Nummer:MFCD00005314
  • Molekulargewicht:101.17 g/mol
  • EINECS:219-071-6
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Melting Point:
    -101 °C
  • Molar Mass:
    101.17 g/mol
  • Boiling Point:
    144 - 146 °C (1013 hPa)
  • Flash Point:
    37 °C
  • Refractive Index:
    1.5211 (20 °C, 589 nm)
  • Density:
    1.08 g/cm3 (20 °C)
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 ml
  • Cat. No.:
    8.14232.0010