AuftragsverfolgungKontakt
(±)-Epoxystyrol, Sigma-Aldrich®
Anbieter:   Merck
(±)-Epoxystyrol, Sigma-Aldrich®
Anbieter:  Merck
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Styrene oxide
  • CAS Nummer:96-09-3
  • Formel:C₈H₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00005121
  • Molekulargewicht:120.15 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • ADR:6.1,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • EINECS:202-476-7
  • UN:2810
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Solubility:
    3 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    -37 °C
  • Molar Mass:
    120.15 g/mol
  • Boiling Point:
    193 - 195 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    0.4 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    74 °C
  • Refractive Index:
    1.5338 (20 °C, 589 nm)
  • Explosion Limit:
    1.1 - 22 %(V)
  • Density:
    1.05 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    498 °C
  • Hazard Class:
    6.1
  • Hazard Class Description:
    Toxic Materials
Product Family Options
Produktinformationen