Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Butylglycidether | Avantor

Butylglycidether

250 mL
Katalognr. 8.01553.0250
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Anbieter:   Merck
Butylglycidether
Katalognr. 8.01553.0250
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  2426-08-6
Butylglycidether

250 mL

CAS Nummer:  2426-08-6
Preis
SFr. 35.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:2426-08-6
  • Formel:C₇H₁₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005145
  • Molekulargewicht:130.19 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • EINECS:219-376-4
  • UN:3271

Dokumente

Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Solubility:
    20 g/l (20 °C)
  • Molar Mass:
    130.19 g/mol
  • Boiling Point:
    163 - 165 °C (1013 mbar)
  • Vapor Pressure:
    5 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    43 °C
  • Density:
    0.92 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    215 °C

Technische Daten

  • VE:
    250 mL

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..