AuftragsverfolgungKontakt
Anthron ACS
Zertifikate
Anthron ACS
2 Varianten
Product Details & Documents
CAS No.: 90-44-8 Molecular Formula: C14H10O Formula Weight: 194.23 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 1910173 Merck Reference: 14,691 MDL No.: MFCD00001187
Used for determination of carbohydrates
Synonyme:  Anthracen-9(10H)-one
  • CAS Nummer:90-44-8
  • Formel:C₁₄H₁₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00001187
  • Molekulargewicht:194.23 g/mol
  • Merck-Index:14,691
  • Schmelzender Platingehalt:155…158 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-994-0
Product Family Options
Produktinformationen