Natriumsulfat
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
- CAS Nummer:7757-82-6
- Formel:Na₂SO₄
- MDL-Nummer:MFCD00003504
- Molekulargewicht:142.04 g/mol
- Merck-Index:12,08829
- Siedepunkt:1429 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:888 °C
- Dichte:2,7 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-820-9
4 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
- CAS Nummer:7757-82-6
- Formel:Na₂SO₄
- MDL-Nummer:MFCD00003504
- Molekulargewicht:142.04 g/mol
- Merck-Index:12,08829
- Siedepunkt:1429 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:888 °C
- Dichte:2,7 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-820-9
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource