AuftragsverfolgungKontakt
Natriumthiosulfat
Natriumthiosulfat
50
Catalog # HACH2293766
Supplier:   Hach
Natriumthiosulfat
Catalog # HACH2293766
Supplier:  Hach
CAS Number:  7772-98-7
Natriumthiosulfat
50
CAS Number:  7772-98-7
Price
SFr. 49.20
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Synonyms:  Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
  • CAS Number:7772-98-7
  • Formula:Na₂S₂O₃
  • MDL Number:MFCD00003499
  • Molecular Weight:158.11 g/mol
  • Merck Index:12,08844
  • Boiling Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:48 °C
  • Density:1,66 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:231-867-5
Specifications
Specifications
  • VE:
    50