di-Natriumhydrogenphosphat
Anbieter: Roth Carl
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7558-79-4
:
Formel:Na₂HPO₄
MDL-Nummer:MFCD00003496
:141.96 g/mol
Merck-Index:12,08805
Schmelzender Platingehalt:250 °C
Dichte:1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-448-7
ERREICHEN:01-2119489797-11
Frequently Bought Together