AuftragsverfolgungKontakt
Wasser | Avantor
Wasser
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. REGERH1020
Anbieter:   REAGECON
Wasser
Katalognr. REGERH1020
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  7732-18-5
Wasser
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  7732-18-5
Preis
SFr. 39.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydrogen oxide
  • CAS Nummer:7732-18-5
  • Formel:H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00011332
  • Molekulargewicht:18,02 g/mol
  • Merck-Index:13,10098
  • Siedepunkt:100 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:0 °C
  • Dichte:1 g/cm³ (4 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-791-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    REGERH1020
  • Umweltzertifizierung:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..