Wasser, gereinigt, steril
Glasflasche, 90 ml vials, 10
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hydrogen oxide
- CAS Nummer:7732-18-5
- Formel:H₂O
- MDL-Nummer:MFCD00011332
- Molekulargewicht:18.02 g/mol
- Merck-Index:13,10098
- Siedepunkt:100 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:0 °C
- Dichte:1 g/cm³ (4 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-791-2
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_VWRCAX021376 SDS_DE_CH_VWRCAX021376.pdf sds_VWRCAX021376
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
VWR® for Microbiology media
Produktliteratur
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Aspect:Limpid
- Volume (ml):90 ± 1,8 ml
- Membrane filtration according to PE 2.6.1:Sterile after 14 days (Incubation 20-25°C & 30-35°C)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:10
- Pk Info:90 ml vials