AuftragsverfolgungKontakt
Natriumnitrat
Oxidierend
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumnitrat
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7631-99-4
  • Formel:NaNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011119
  • Molekulargewicht:84.99 g/mol
  • Merck-Index:13,08720
  • Siedepunkt:380 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:308 °C
  • Dichte:2,26 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-554-3
  • UN:1498
  • ADR:5.1,III
  • ERREICHEN:01-2119488221-41
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 33.00
    SFr. 33.00
    1 * 1 kg
       SFr. 33.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    2,5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 65.40
    SFr. 65.40
    1 * 2,5 kg
       SFr. 65.40
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 474.00
    SFr. 474.00
    1 * 25 kg
       SFr. 474.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource