Lithiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Kunststoffflasche, 250 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7790-69-4
- Formel:LiNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00011094
- Molekulargewicht:68.95 g/mol
- Merck-Index:13,05558
- Schmelzender Platingehalt:255 °C
- Dichte:2,38 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-218-9
- UN:2722
- ADR:5.1,
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
Documents
externalurl.pdf ProductPage_112230
Spécification du produit
msds_112230
FDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:522 g/l (20 °C)
- Melting Point:255 °C
- Molar Mass:68.94 g/mol
- Bulk Density:910 kg/m3
- Density:2.36 g/cm3 (20 °C)
- pH:7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:250 g