AuftragsverfolgungKontakt
Natriumazid | Avantor
Natriumazid
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. MOLE31803515-500G
Giftig
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Natriumazid
Katalognr. MOLE31803515-500G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  26628-22-8
Natriumazid
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  26628-22-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Sodium triazide
  • CAS Nummer:26628-22-8
  • Formel:NaN₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003536
  • Molekulargewicht:65.01 g/mol
  • Merck-Index:13,08653
  • Schmelzender Platingehalt:275 °C
  • Dichte:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g