AuftragsverfolgungKontakt
Natriumiodid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. MOLE39704015-1KG
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Natriumiodid
Katalognr. MOLE39704015-1KG
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  7681-82-5
Natriumiodid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  7681-82-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
  • CAS Nummer:7681-82-5
  • Formel:NaI
  • MDL-Nummer:MFCD00003532
  • Molekulargewicht:149.89 g/mol
  • Merck-Index:13,08705
  • Siedepunkt:1300 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:662 °C
  • Dichte:3,67 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-679-3
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
Technische Daten