AuftragsverfolgungKontakt
Natriumchlorid
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumchlorid
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
4 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS Nummer:7647-14-5
  • Formel:NaCl
  • MDL-Nummer:MFCD00003477
  • Molekulargewicht:58.44 g/mol
  • Merck-Index:14,08599
  • Siedepunkt:1413 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:801 °C
  • Dichte:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-598-3
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 21.50
    SFr. 21.50
    1 * 500 g
       SFr. 21.50
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 25.80
    SFr. 25.80
    1 * 1 kg
       SFr. 25.80
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - SFr. 94.20
    SFr. 94.20
    1 * 5 kg
       SFr. 94.20
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 25 kg
       SFr. 279.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource