AuftragsverfolgungKontakt
Natriumchlorid
Natriumchlorid
5 kg
Codice catalogo MOLEM82456396
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Natriumchlorid
Codice catalogo MOLEM82456396
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  7647-14-5
Natriumchlorid
5 kg
Numero CAS:  7647-14-5
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • Numero CAS:7647-14-5
  • Formula:NaCl
  • Numero MDL:MFCD00003477
  • Molecular Weight:58.44 g/mol
  • IndexMerck:14,08599
  • Punto di ebollizione:1413 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:801 °C
  • Densità:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
  • EINECS:231-598-3
Specifiche
Specifiche
  • VE:
    5 kg
Specifiche