AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumchlorid ≥97%, TECHNICAL
Kaliumchlorid ≥97%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Anbieter:   VWR Chemicals
Kaliumchlorid ≥97%, TECHNICAL
Katalognr. 26752.366
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7447-40-7
Kaliumchlorid ≥97%, TECHNICAL
Kaliumchlorid ≥97%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
CAS Nummer:  7447-40-7
Preis
SFr. 174.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Potassiumchloride
  • CAS Nummer:7447-40-7
  • Formel:KCl
  • MDL-Nummer:MFCD00011360
  • Molekulargewicht:74.55 g/mol
  • Merck-Index:14,07621
  • Siedepunkt:1420 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:773 °C
  • Dichte:1,98 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-211-8
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 97 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    5 kg