AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumchlorid
Kaliumchlorid
2
Catalog # HACH2546902
Supplier:   Hach
Kaliumchlorid
Catalog # HACH2546902
Supplier:  Hach
CAS Number:  7447-40-7
Kaliumchlorid
2
CAS Number:  7447-40-7
Price
SFr. 66.90
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Synonyms:  Potassiumchloride
  • CAS Number:7447-40-7
  • Formula:KCl
  • MDL Number:MFCD00011360
  • Molecular Weight:74.55 g/mol
  • Merck Index:14,07621
  • Boiling Pt:1420 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:773 °C
  • Density:1,98 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:231-211-8
Specifications
Specifications
  • VE:
    2
Specifications