Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumchlorid

Kaliumchlorid

Anbieter:   EUROCLONE
Kaliumchlorid
Anbieter:  EUROCLONE
Zertifikate

2 Varianten

Product Details & Documents
Synonyme:  Potassiumchloride
  • CAS Nummer:7447-40-7
  • Formel:KCl
  • MDL-Nummer:MFCD00011360
  • Molekulargewicht:74.55 g/mol
  • Merck-Index:14,07621
  • Siedepunkt:1420 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:773 °C
  • Dichte:1,98 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-211-8
Product Family Options

Produktinformationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..