AuftragsverfolgungKontakt
Natriumcarbonat | Avantor
Natriumcarbonat
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumcarbonat
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
Natriumcarbonat
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS Nummer:497-19-8
  • Formel:Na₂CO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003494
  • Molekulargewicht:105.99 g/mol
  • Merck-Index:14,08596
  • Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:854 °C
  • Dichte:2,53 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-838-8
  • ERREICHEN:01-2119485498-19
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 25.80 SFr.
    25.80 SFr.
    1 * 500 g
       25.80 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 46.70 SFr.
    46.70 SFr.
    1 * 1 kg
       46.70 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 714.00 SFr.
    714.00 SFr.
    1 * 25 kg
       714.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource