AuftragsverfolgungKontakt
Natriumcarbonat
Natriumcarbonat
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumcarbonat
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
Natriumcarbonat
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS Nummer:497-19-8
  • Formel:Na₂CO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003494
  • Molekulargewicht:105.99 g/mol
  • Merck-Index:14,08596
  • Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:854 °C
  • Dichte:2,53 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-838-8
  • ERREICHEN:01-2119485498-19
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 33.00
    SFr. 33.00
    1 * 500 g
       SFr. 33.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 60.60
    SFr. 60.60
    1 * 1 kg
       SFr. 60.60
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - SFr. 246.00
    SFr. 246.00
    1 * 5 kg
       SFr. 246.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..