ContactUsLinkComponent
Abdampfschalen, PFA, BOLA
  216-1293
 :  Bohlender
undefined
Abdampfschalen, PFA, BOLA
  216-1293
 :  Bohlender
  • Ext.Ø:
    90 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    30 mm
  • VE:
    1
Abdampfschalen, aus PFA, durchscheinend, mit Ausguss.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit: von −200 bis +250 °C Nicht porös