ContactUsLinkComponent
Natriumbromid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalognr. 27742.290
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Natriumbromid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalognr. 27742.290
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay (calculated on dried substance):
    Min. 98 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 50 ppm
  • Loss on drying (150°C):
    Max. 2 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :102.89 g/mol
Merck-Index:13,08666
Siedepunkt:1396 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:753 °C
Dichte:3.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-599-9
ERREICHEN:01-2119490106-41
CAS-Nummer:7647-15-6
Formel:NaBr
MDL-Nummer:MFCD00003475