AuftragsverfolgungKontakt
Lithiumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
Catalog # 25002.266
Irritant
Supplier:   VWR Chemicals
Lithiumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Catalog # 25002.266
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  7550-35-8
Lithiumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lithiumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Number:  7550-35-8
Price
240.00 SFr.
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS Number:7550-35-8
  • Formula:LiBr
  • MDL Number:MFCD00011077
  • Molecular Weight:86.84 g/mol
  • Merck Index:13,05548
  • Boiling Pt:1265 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:550 °C
  • Density:3,46 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:231-439-8
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    Min. 99 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.04 %
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.1 %
  • Ba (Barium):
    Max. 0.02 %
  • Ca (Calcium):
    Max. 100 ppm
  • K (Potassium):
    Max. 0.02 %
  • Mg (Magnesium):
    Max. 10 ppm
  • Na (Sodium):
    Max. 0.2 %
  • Pb (Lead):
    Max. 10 ppm
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Specifications