AuftragsverfolgungKontakt
Lithiumbromid | Avantor
Lithiumbromid
Kunststoffflasche, 1 kg
Katalognr. 1.05669.1000
Reizend
Anbieter:   Merck
Lithiumbromid
Katalognr. 1.05669.1000
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  7550-35-8
Lithiumbromid
Kunststoffflasche, 1 kg
CAS Nummer:  7550-35-8
Preis
399.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7550-35-8
  • Formel:LiBr
  • MDL-Nummer:MFCD00011077
  • Molekulargewicht:86.84 g/mol
  • Merck-Index:13,05548
  • Siedepunkt:1265 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:550 °C
  • Dichte:3,46 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-439-8
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 kg
Technische Daten