AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Fournisseur:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Fournisseur:  Merck
Certificats
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
2 variantes
Product Details & Documents
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Attention: P210 - P233 - P240 - P273 - P301 + P310 - P331
Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 44028-5ML-F
  • 44028-10ML-F
  • Synonym(s):
  • Tetrahydrobenzene
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
  • MQ100
  • Dichte:
  • 0,811 g/ml at 25 °C (lit.)
  • CAS Nr.:
  • 110-83-8
  • MDL No.:
  • MFCD00001539
  • Molekulargewicht:
  • 82,14
  • Schmelzpunkt:
  • –104 °C (lit.)
  • Siedepunkt:
  • 83 °C (lit.)
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
  • H225 - H302 - H304 - H411
  • Flammpunkt:
  • –12 °C - closed cup
  • Shipping conditions:
  • STD
  • Lagerbedingungen:
  • 2...30 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Disponibilité
    Prix
  • Cyclohexene
    Analytical standard
    Glasflasche
    5 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 55.50
    SFr. 55.50
    1 * 5 mL
       SFr. 55.50
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    44028-5ML-F
    Synonym(s)
    Tetrahydrobenzene
    M-Clarity Qualitätsstufe
    MQ100
    Dichte
    0,811 g/ml at 25 °C (lit.)
    CAS Nr.
    110-83-8
    MDL No.
    MFCD00001539
    Molekulargewicht
    82,14
    Schmelzpunkt
    –104 °C (lit.)
    Siedepunkt
    83 °C (lit.)
    Beschreibung Gefahrenklasse
    H225 - H302 - H304 - H411
    Flammpunkt
    –12 °C - closed cup
    Shipping conditions
    STD
    Lagerbedingungen
    2...30 °C
  • Glasflasche
    10 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    44028-10ML-F
    Synonym(s)
    M-Clarity Qualitätsstufe
    Dichte
    CAS Nr.
    MDL No.
    Molekulargewicht
    Schmelzpunkt
    Siedepunkt
    Beschreibung Gefahrenklasse
    Flammpunkt
    Shipping conditions
    Lagerbedingungen