Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Qualität 32-AH, Whatman™
512-0664
- Sorte:32
- Partikelretention:1,4 µm
- Seq:132
- Größe:101×305 mm
- Porengröße:1 µm
- VE:50
Glasmikrofaserfilter für allgemeine Filtrationsapplikationen.
- Feine Porosität
- Binderfrei
:
:
:
:
:
: