ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 1-Brom-4-fluorbenzol 25.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Organischer Referenzstandard, 1-Brom-4-fluorbenzol 25.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 48800.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 1-Brom-4-fluorbenzol 25.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 48800.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1
  • CAS Nr.:
    460-00-4
  • Bezeichnung:
    1-Brom-4-fluorbenzol 25.000 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    C₆H₄BrF
  • Bezeichnung:
    1-Bromo-4-fluorobenzene,