Tropin
Glass bottle for solids, 10 g
Katalognr. ROTH4049.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
- CAS Nummer:120-29-6
- Formel:C₈H₁₅NO
- MDL-Nummer:MFCD00180667
- Molekulargewicht:141.21 g/mol
- EINECS:204-384-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:10 g